missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15890981
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890981 100 g 100g
15880981 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15890981 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8204750100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    2460.00 SEK / 100g
    Save 160.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 139-85-5
Kvalitet Research
Molekylformel 3,4-(OH)2C6H3CHO
Molekylvikt (g/mol) 138.12

Specifikationer

Smältpunkt 152°C to 156°C
MDL-nummer MFCD00003370
Kvantitet 100 g
Synonym 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde, 3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.