Läs mer
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30369517
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30369517 5 g
1 options
Produktkod. 30369517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4510005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protocatechualdehyde
CAS 139-85-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H6 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde (8CI), 1,2-Dihydroxy-4-formylbenzene, 3,4-Dihydroxybenzaldehyde, 3,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 3,4-Dihydroxybezaldehyde, 4-Formyl-1,2-benzenediol, 4-Formyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Formylcatechol, Catechaldehyde, NC 033, NSC 22961, Protocatechuic aldehyde, Rancinamycin IV
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
LEDER Oc1ccc(C=O)cc1O
IUPAC-namn 3,4-dihydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.0317