Läs mer
3,4-Dihydroxybensoesyra 3-O-beta-D-glucuronid, TRC
Produktkod. 30135069
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135069 50 mg
30006047 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45168550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 953037-17-7
Molekylformel C13H14O10
Molekylvikt (g/mol) 330.24
Synonym 5-Carboxy-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(ccc2O)C(=O)O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxybenzoic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14O10/c14-5-2-1-4(11(18)19)3-6(5)22-13-9(17)7(15)8(16)10(23-13)12(20)21/h1-3,7-10,13-17H,(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1