Läs mer
3,4-Dihydroxybenzoesyra, 97 %
Produktkod. 11486926
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486926 25 g 25g
11496926 100 g 100g
11406936 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24016.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154,121 g/mol
3,4-dihydroxibensoesyra är en metabolit av polyfenoler som floretin och quercetin. Det är också en fenolsyraantioxidant som finns i frukt, grönsaker och nötter. Vidare har det visat sig vara ett effektivt kemopreventivt medel i flera karcinogenesmodeller. Utöver detta fungerar det som ett antiinflammatoriskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3,4-dihydroxibensoesyra är en metabolit av polyfenoler som floretin och quercetin. Det är också en fenolsyraantioxidant som finns i frukt, grönsaker och nötter. Vidare har det visat sig vara ett effektivt kemopreventivt medel i flera karcinogenesmodeller. Utöver detta fungerar det som ett antiinflammatoriskt medel.
Löslighet
Löslig i varm alkohol och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-50-3
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.121
MDL-nummer MFCD00002509
InChI-nyckel YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
PubChem CID 72
ChEBI CHEBI:36062
IUPAC-namn 3,4-dihydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Smältpunkt ∼202 °C (uppdelning)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1448841
Merck Index 14,7894
Löslighetsinformation Löslig i varm sprit och eter. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.