missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3, TRC

Produktkod. 30376925
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376925 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45169850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3
CAS 2734001-51-3
Molekylformel C8 D3 H5 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Protocatechuic Acid Methyl-d3 Ester, 3,4-Dihydroxy MetDyl-d3 Benzoate, Methyl-d3 3,4-dihydroxybenzoate, Methyl-d3 Protocatechuate, NSC 146458-d3
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn trideuteriomethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 171.165
Formel vikt 171.061
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.