Läs mer
3,4-Dihydroxybenzoesyra metylester, TRC
Product Code. 30012593
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30012593 50 mg
30006788 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30012593 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45169550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2150-43-8
Molekylformel C8 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Synonym Benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, Protocatechuic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, Methyl protocatechuate, NSC 146458
IUPAC-namn Metyl 3,4-dihydroxybenzoat
LEDER COC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3
Formel vikt 168.0423