Läs mer
3,4-Dihydroxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30136701
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136701 100 g
30135565 50 g
30008037 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136701 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD451680100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-50-3
Molekylformel C7 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Synonym Protocatechuic acid (8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxy-1,2-dihydroxybenzene, NSC 16631, Protocatechoic acid
IUPAC-namn 3,4-dihydroxybensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Protocatechuic Acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vikt 154.0266