Läs mer
3,4-dihydroxibensonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11432507
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432507 5 g 5g
11422507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14783.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17345-61-8 | Molekylformel: C7H5NO2 | Molekylvikt: 135,122 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17345-61-8
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.122
MDL-nummer MFCD00016436
InChI-nyckel NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
PubChem CID 87065
IUPAC-namn 3,4-dihydroxibensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxybenzonitrile
Smältpunkt 153 °C till 156 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2082204
Formel vikt 135.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.