Läs mer
3,4-Dihydroxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxybenzyl Alcohol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2 |
| Formel vikt | 140.0473 |