Läs mer
3,4-dihydroxibensylaminhydrobromid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473112 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11473112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215374083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 250mg
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydroxybenzylamine Hydrobromide
CAS 16290-26-9
Molekylformel C7H10BrNO2
MDL-nummer MFCD00012859
Kvantitet 250 mg
Synonym 3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
InChI-nyckel BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Br-].NCC1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC-namn väte 4-(aminometyl)bensen-1,2-diolbromid
Molekylvikt (g/mol) 220.07
PubChem CID 13343562
Formel vikt 220.1
Fysisk form Fast