Läs mer
3,4-Dihydroxycinnamic acid, 99+%, predominantly trans isomer
Produktkod. p-4258958 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10438640
Brand: Thermo Scientific Acros 114930050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331-39-5
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.16
InChI-nyckel QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC-namn (E)-3-(3,4-dihydroxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydroxycinnamic acid
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 194.0°C to 198.0°C
Färg Grön-gul till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)2C6H3CH=CHCO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 10,436
Merck Index 15,1638
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in cold alcohol
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.