Läs mer
3,4-Dihydroxycinnaminsyra (koffeinsyra), Mikromol™
Produktkod. 17940526
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17940526 250 mg
1 options
Produktkod. 17940526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0048.010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3,4-Dihydroxycinnaminsyra (koffeinsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Analyt- eller komponentnamn Caffeic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
LEDER OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 3-(3,4-dihydroxyfenyl)prop-2-enosyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180,0423 g/mol