Läs mer
3,4-Dihydroxycinnaminsyra, främst trans, 98+%
Produktkod. 11498496
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498496 10 g 10g
11408506 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15950.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.08 SEK
    709.65 SEK / 10g
    Save 80.43 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
3,4-dihydroxikanelsyra, övervägande transstimulerar prostaglandinsyntesen vid höga doser. Den har antioxiderande, antiinflammatoriska, antitumör- och immunmodulerande egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4-dihydroxikanelsyra, främst transstimulerar prostaglandinsyntesen vid höga doser. Den har antioxiderande, antiinflammatoriska, antitumör- och immunmodulerande egenskaper.
Löslighet
Löslig i DMSO (40 mg/mol), etanol (25 mg/ml varm), DMF (∼ 7 mg/ml), PBS, PH 7,2 (∼ 0,65 mg/mol), varmt vatten, etylacetat, kloroformhexan och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 331-39-5
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
MDL-nummer MFCD00004392
InChI-nyckel QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonym caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
IUPAC-namn (E)-3-(3,4-dihydroxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt ∼202 °C (uppdelning)
Kvantitet 10 g
Beilstein 2210883
Merck Index 14,1635
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (40 mg/mol), etanol (25 mg/ml värmt), DMF (∽7 mg/ml), PBS, PH 7,2 (∽0,65 mg/mol), hett vatten, etylacetat, kloroformhexan och metanol.
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.