Läs mer
3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15831621
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15831621 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15831621 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220290010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 331-39-5
Smältpunkt 234°C to 237°C (Decomposition)
Molekylformel (OH)2C6H3CHCHCOOH
MDL-nummer MFCD00004392
Kvantitet 10 g
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic acid, Caffeic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Molekylvikt (g/mol) 180.16