Läs mer
3,4'-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16475386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16475386 100 mg
1 options
Produktkod. 16475386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111802
MedChemExpress 3,4'-Dihydroxyflavone (3,4'-DHF) is an oral active flavonoid with antiviral activity against Influenza A virus.
3,4'-Dihydroxyflavone (3,4'-DHF) is an oral active flavonoid with antiviral activity against Influenza A virus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4'-Dihydroxyflavone
Fysisk form Solid
CAS 14919-49-4
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O4
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 3,4'-DHF
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (609.66 mM)
LEDER O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C1C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.24
Procent renhet 98.15%