Läs mer
3,4-Dihydroxyhippuric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyhippuric Acid |
| CAS | 16533-60-1 |
| Molekylformel | C9H9NO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Protocatechuoylglycine, Protocatechuylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO5/c11-6-2-1-5(3-7(6)12)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14) |
| LEDER | OC1=C(O)C=CC(C(NCC(O)=O)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | (3,4-dihydroxybenzoyl)glycine |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vikt | 211.05 |