Läs mer
3,4-Dihydroxymandelic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16453236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16453236 25 mg
1 options
Produktkod. 16453236 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113474
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 3,4-Dihydroxymandelic acid is a metabolite of norepinephrine.
3,4-Dihydroxymandelic acid is a metabolite of norepinephrine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxymandelic acid
CAS 775-01-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O5
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (452.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 184.15
Formel vikt 184.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism