Läs mer
(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-pyridinyl-methanone Hydrobromide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (3,4-Dihydroxyphenyl)-2-pyridinyl-methanone Hydrobromide |
| CAS | 31749-12-9 |
| Molekylformel | C12H9NO3.HBr |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydroxyphenyl 2-Pyridyl Ketone Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO3.BrH/c14-10-5-4-8(7-11(10)15)12(16)9-3-1-2-6-13-9;/h1-7,14-15H;1H |
| LEDER | Br.Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | (3,4-dihydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethanone;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.11 |
| Formel vikt | 294.9844 |