missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3,4-Dihydroxyphenyl-d3)acetic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid-d5 |
| CAS | 60696-39-1 |
| Molekylformel | C8 D5 H3 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-2,3,6-d3-acetic-α,α-d2 acid, 4,5-dihydroxy- (9 CI), 3,4-Dihydroxybenzene-2,5,6-d3-acetic-α,α-d2 acid, (3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)acetic-d2 acid, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)acetic-2,2-d2 acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic-d5 acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid-2,2,2',5',6'-d5, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid-2,2,2',5',6'-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10 H,4H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4D2 |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(O)c1O)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihydroxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.178 |
| Formel vikt | 173.074 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?