Läs mer
3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid-13C,18O2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid-13C,18O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i8+1,11+2,12+2 |