Läs mer
3,4-Dihydroxyfenyleddiksyra, 98+%
Produktkod. 11442618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442618 25 g 25g
11422618 1 g 1g
11432618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15893.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
3,4-dihydroxifenylättiksyra är en viktig metabolit när man studerar beteendet hos det dopaminerga systemet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,4-dihydroxifenylättiksyra är en viktig metabolit när man studerar
beteendet hos det dopaminerga systemet.
Löslighet Löslig i vatten
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras under inert gas. Luftkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-32-9
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.148
MDL-nummer MFCD00004338
InChI-nyckel CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Smältpunkt 128 °C till 130 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2211017
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 168.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.