Läs mer
3,4-Dihydroxyfenylättiksyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 168.0423 |