Läs mer
3,4-Dihydroxyphenylglycolaldehyde (Dopegal), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxyphenylglycolaldehyde (Dopegal) |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-4,8,10-12H |
| Formel vikt | 168.0423 |