Läs mer
3',4'-dihydroxipropiofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415503
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415503 1 g 1g
11425503 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13444.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7451-98-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7451-98-1
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00016440
InChI-nyckel HNWIHBDMOYWCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dihydroxypropiophenone, 3,4-dihydroxypropiophenone, propiophenone, 3',4'-dihydroxy, 1-3,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3,4-dihydroxyphenyl, 1-3,4-dihydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-dihydroxyphenyl, 4-propionylbrenzcatechin, propiophenone,4'-dihydroxy, 3', 4'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 96267
IUPAC-namn 1-(3,4-dihydroxifenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-Dihydroxypropiophenone
Smältpunkt 145°C to 146°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.