Läs mer
3,4-Dimerkaptotoluen, 95 %
Produktkod. 10750872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10750872 1 g Glasflaska 1g
10361401 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10750872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421180010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 496-74-2 | C7H8S2 | 156,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-74-2
Molekylformel C7H8S2
Molekylvikt (g/mol) 156.27
MDL-nummer MFCD00004844
InChI-nyckel NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym toluene-3,4-dithiol, dithiol, 1,2-benzenedithiol, 4-methyl, 3,4-dimercaptotoluene, 3,4-dimercaptotoluol, 1,2-dimercapto-4-methylbenzene, 4-methyl-1,2-benzenedithiol, 3,4-toluenedithiol, o-toluenesulfonylamide, usaf b-59
PubChem CID 10334
IUPAC-namn 4-metylbensen-1,2-ditiol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)S)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimercaptotoluene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 27 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 185 °C (84,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 9690
Formel vikt 156.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dimercaptotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.