missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole, TRC

Produktkod. 30370090
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370090 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370090 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47146025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole
CAS 55904-37-5
Molekylformel C4 H6 N2 O2 S
Kvantitet 25 g
Synonym 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O2S/c1-7-3-4(8-2)6-9-5-3/h1-2H3
LEDER COc1nsnc1OC
IUPAC-namn 3,4-dimethoxy-1,2,5-thiadiazole
Molekylvikt (g/mol) 146.168
Formel vikt 146.015
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.