missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 55904-37-5 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2S/c1-7-3-4(8-2)6-9-5-3/h1-2H3 |
| LEDER | COc1nsnc1OC |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.168 |
| Formel vikt | 146.015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?