Läs mer
3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine, Mikromol™
Beskrivning
3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine |
| CAS | 72830-08-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinemethanol, 3,4-dimethoxy-, 2-Hydroxymethyl-3,4-dimethoxypyridine, 3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine, 3,4-Dimethoxy-2-pyridinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3/c1-11-7-3-4-9-6(5-10)8(7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccnc(CO)c1OC |
| IUPAC-namn | (3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methanol |
| Visa mer |