missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide, Mikromol

Produktkod. 30460454
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460454 4 x 25 mg
30049970 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460454 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0099.1500254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide
CAS 72830-07-0
Analyt- eller komponentnamn 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8H11NO3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyridine, 3,4-dimethoxy-2-methyl-, 1-oxide, 2-Methyl-3,4-dimethoxypyridine N-oxide, 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine 1-oxide, 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine-N-oxide
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c1-6-8(12-3)7(11-2)4-5-9(6)10/h4-5H,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER COc1cc[n+]([O-])c(C)c1OC
IUPAC-namn 3,4-dimethoxy-2-methyl-1-oxido-pyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 169.0739 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.