Läs mer
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, 98%
Produktkod. 11473707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473707 1 g 1g
11483707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18186.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5222-73-1 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
3,4-dimetoxi-3-cyklobuten-1,2-dion (dimetylsquarate) finner att den används i syntesen av kirala squaramider, mycket enantioselektiv katalysator för Friedel-Crafts reaktioner av indoler, 3-(hydroxiamino)-4-metoxi-3-cyklo-diobutenderivat-1,2-kärnan i cyklo-diobuten-1,2 antigener, metylkvadratderivat av Ogawa O-SP-kärnantigenet, o-kinodimetaner, bensocyklobutener, kinoner. Det används som utgångsmaterial vid framställning av o-kinodimetaner, bensocyklobutener och kinoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dimetoxi-3-cyklobuten-1,2-dion (dimetylsquarate) finner att den används i syntesen av kirala squaramider, mycket enantioselektiv katalysator för Friedel-Crafts-reaktioner av indoler, 3-(hydroxiamino)-4-metoxi-3-kvarat-diobuten-1 O-SP-kärnantigener, metylkvadratderivat av Ogawa O-SP-kärnantigen, o-kinodimetaner, bensocyklobutener, kinoner. Det används som utgångsmaterial vid framställning av o-kinodimetaner, bensocyklobutener och kinoner.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5222-73-1
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00101316
InChI-nyckel SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123227
IUPAC-namn 3,4-dimetoxicyklobut-3-en-1,2-dion
LEDER COC1=C(C(=O)C1=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Smältpunkt 53°C to 56°C
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, dimethyl squarate, squaric acid dimethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, dimethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione,3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxycyclobut-3-en-1,2-dion, dimethoxycyclobutenedione, pubchem13709
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 142.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.