Läs mer
3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzoic Acid |
| CAS | 90140-57-1 |
| Molekylformel | 13C C8 H10 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzoic-carboxy-13C acid, 3,4-dimethoxy- (9CI), 3,4-Dimethoxybenzoic acid-13C, 3,4-Dimethoxybenzoic acid 13C (carboxy-13C), Veratric acid 13C (carboxy-13C), Veratric acid-13C, 3,4-Bis(methyloxy)benzoic-7-13C acid, 3,4-Dimethoxy-[7-13C]benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)/i9+1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethoxy(^{13}C)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.17 |
| Formel vikt | 183.0613 |