missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzyl Alcohol |
| CAS | 91384-88-2 |
| Molekylformel | C8 13C H12 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3/i6+1 |
| LEDER | COc1ccc([13CH2]O)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?