Läs mer
3,4-Dimethoxy[7,8,9,-13C3]-cinnamic Acid, TRC
Produktkod. 30385590
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385590 2.5 mg
30380564 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4606672.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185241-38-6
Molekylformel 13C3 C8 H12 O4
Molekylvikt (g/mol) 211.19
Synonym 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid, 3,4-Di-O-methylcaffeic-13C3 acid, 3,4-Dimethoxycinnamic-13C3 acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylic-13C3 acid, Caffeic acid-13C3 dimethyl ether, Methylferulic acid-13C3, 3,4-Dimethoxycinnamic acid-13C3, 3,4-Dimethoxycinnamic acid 13C3 (propenoate-13C3), 3,4-Dimethoxy[7,8,9-13C3]cinnamic acid
IUPAC-namn (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)(1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-enoic acid
LEDER COc1ccc(\[13CH]=[13CH]\[13C](=O)O)cc1OC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxy[7,8,9,-13C3]-cinnamic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+/i4+1,6+1,11+1
Formel vikt 211.0836
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.