Läs mer
3,4-Dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| CAS | 20850-49-1 |
| Molekylformel | C13 H17 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Verapamil Hydrochloride Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-9(2)11(8-14)10-5-6-12(15-3)13(7-10)16-4/h5-7,9,11H,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(C#N)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vikt | 219.1259 |