Läs mer
3,4-dimetoxi-alfa-[3-(metylamino)propyl]-alfa-(1-metyletyl)-bensenacetonitrilhydroklorid, TRC
Produktkod. 30385789
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385789 50 mg
30370519 10 mg
30384107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46127550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67775-97-7
Molekylformel C17 H26 N2 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 326.86
Synonym (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifyrenyl)-5-(metylamino)-2-propan-2-ylpentannitril; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
Formel vikt 326.1761