Läs mer
3,4-Dimethoxy-Alpha-methyl-benzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxy-Alpha-methyl-benzeneacetic Acid |
| CAS | 50463-74-6 |
| Molekylformel | C11 H14 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-7(11(12)13)8-4-5-9(14-2)10(6-8)15-3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC)C(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.226 |
| Formel vikt | 210.089 |