Läs mer
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine, 97%
Produktkod. 15480108
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480108 5 g 5g
15470108 1 g 1g
15490108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53368.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32161-30-1 | C11H15NO4 | 225.244 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32161-30-1
Molekylformel C11H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 225.244
MDL-nummer MFCD01321274
InChI-nyckel VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-l-alanine, l-3,4-dimethoxyphenylalanine, l-3,4-dimethoxyphenyl alanine, tyrosine, 3-methoxy-o-methyl, 3,4-dimethoxyphenylalanine, l, unii-gc6uei64ec, s-2-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, l-tyrosine, 3-methoxy-o-methyl
PubChem CID 10632946
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Smältpunkt 254°C to 257°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.24
Optisk rotation −5° (c=4 in 1M Hydrochloric Acid)
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.