Läs mer
3,4-dimetoxi-N-metylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11955311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11955311 5 g 5g
11945311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11955311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439680050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 63-64-9
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.24
InChI-nyckel XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl methylamine, n-methyl-3,4-dimethoxybenzylamine, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methylmethanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methyl amine, 3,4-dimethoxy-n-methylbenzylamine, 3,4-dimethoxy-benzyl-methyl-amine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy-n-methyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methyl-methanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methylamine, 3,4-dimethoxybenzyl-n-methylamine
PubChem CID 592161
IUPAC-namn 1-(3,4-dimetoxifenyl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till färglös
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.