Läs mer
3',4'-Dimethoxyaceto-d3-phenone, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxyacetophenone-D3 (acetyl-D3) |
| CAS | 350818-54-1 |
| Molekylformel | C10 D3 H9 O3 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)- (9 CI), 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone-2,2,2-d3, 3,4-Dimethoxyacetophenone-d3, 3,4-Dimethoxyacetophenone-D3 (acetyl-D3), 3,4-Dimethoxyphenyl methyl-d3 ketone, 3',4'-Dimethoxyacetophenone-d3, 3',4'-Dimethoxyacetophenone-d3, 3',4'-Dimethoxyacetophenone-d3, 3',4'-Dimethoxyacetophenone-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6 H,1-3H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.219 |
| Formel vikt | 183.097 g/mol |
| Visa mer |