Läs mer
3',4'-dimetoxiacetofenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337815
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337815 50 g 50g
11347815 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02737.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1131-62-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
3',4'-dimetoxiacetofenon används som katalytiskt medel; Petrokemisk tillsats. Det används också inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3 ,′4′ -Dimetoxiacetofenon används som katalytiskt medel; Petrokemisk tillsats. Det används också inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Skydda mot fukt, värme. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel. Skydda från direkt ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1131-62-0
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00008737
InChI-nyckel IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
PubChem CID 14328
ChEBI CHEBI:86576
IUPAC-namn 1-(3,4-dimetoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Smältpunkt 47°C to 51°C
Kokpunkt 286°C to 288°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 781213
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.