missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3, 4-Dimethoxyallylbenzene |
| CAS | 93-15-2 |
| Molekylformel | C11H14O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | methyleugenol, methyl eugenol, 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene, eugenol methyl ether, 4-allylveratrole, o-methyleugenol, eugenyl methyl ether, 3,4-dimethoxyallylbenzene, methyl eugenol ether, veratrole methyl ether |
| InChI-nyckel | ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC1=C(C=C(C=C1)CC=C)OC |
| IUPAC-namn | 1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.231 |
| PubChem CID | 7127 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?