Läs mer
3,4-Dimetoxianilin, 98+%
Produktkod. 11440034
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440034 10 g 10g
11450034 50 g 50g
11460034 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13548.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6315-89-5 | C8H11NO2 | 153,181 g/mol
3,4-Dimetoxianilin används vanligtvis som finkemikalier, som används för farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3,4-dimetoxianilin används vanligtvis som finkemikalier, som
används för farmaceutiska intermediärer.
Löslighet Lite
löslig i
vatten
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6315-89-5
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.181
MDL-nummer MFCD00008394
InChI-nyckel LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
PubChem CID 22770
IUPAC-namn 3,4-dimetoxianilin
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyaniline
Smältpunkt 86°C to 89°C
Kokpunkt 174°C to 176°C (22 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 743399
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 153.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.