Läs mer
3,4-dimetoxianilin, TRC
Produktkod. 30383810
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30383810 10 g
1 options
Produktkod. 30383810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47060510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxyaniline
CAS 6315-89-5
Molekylformel C8H11NO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Methoxy-4-aminoanisole, 3,4-Bis(methoxy)aniline, 3,4-Bis(methyloxy)aniline, 3,4-Dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxyphenylamine, 3,4-Methoxyaniline, 4-Amino-1,2-dimethoxybenzene, 4-Aminoveratrol, 4-Aminoveratrole, NSC 21033, [3,4-Bis(methyloxy)phenyl]amine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER COc1ccc(N)cc1OC
Molekylvikt (g/mol) 153.18
Formel vikt 153.079