Läs mer
3,4-dimetoxianilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxyaniline |
| CAS | 6315-89-5 |
| Molekylformel | C8H11NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-4-aminoanisole, 3,4-Bis(methoxy)aniline, 3,4-Bis(methyloxy)aniline, 3,4-Dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxyphenylamine, 3,4-Methoxyaniline, 4-Amino-1,2-dimethoxybenzene, 4-Aminoveratrol, 4-Aminoveratrole, NSC 21033, [3,4-Bis(methyloxy)phenyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(N)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vikt | 153.079 |