Läs mer
3,4-Dimethoxybenzaldehyde-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-d3 |
| CAS | 143318-06-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 2H3 H7 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzaldehyde, 3-methoxy-4-(methoxy-d3)-, 3-Methoxy-4-(methoxy-d3)benzaldehyde, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-d3, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-D3 (4-methoxy D3), Veratraldehyde-d3, 4-O-(Methyl-d3)vanillin, Vanillin methyl-d3 ether, Benzaldehyde, 3-methoxy-4-(methoxy-d3)-, 3-Methoxy-4-(methoxy-d3)benzaldehyde, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-d3, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-D3 (4-methoxy-D3), Veratraldehyde-d3, 4-O-(Methyl-d3)vanillin, Vanillin methyl-d3 ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(C=O)cc1OC |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.19 |
| Visa mer |