Läs mer
3,4-Dimethoxybenzaldehyde-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-d6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3 |