Läs mer
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Mikromol™
Beskrivning
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 120-14-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Verapamil Hydrochloride Imp. G (EP), Verapamil Imp. G (EP), Verapamil USP Related Compound E, Verapamil USP RC E, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Verapamil Related Compound E, Verapamil Hydrochloride Impurity G, Verapamil Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(C=O)cc1OC |
| IUPAC-namn | 3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| Visa mer |