Läs mer
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 166.063 |