Läs mer
3,4-Dimethoxybenzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448777
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15448777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52203.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1053058-99-3
Molekylformel C9H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 196.21
MDL-nummer MFCD06147747,MFCD09842202
InChI-nyckel REKFOHFJHBBXOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzene-1-carboximidamide, 3,4-dimethoxyphenyl hydroxyimino methylamine, n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzimidamide, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-3,4-dimethoxy, n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzene-1-carboximidamide, n'∼1∼-hydroxy-3,4-dimethoxy-1-benzenecarboximidamide, e-n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9723450
IUPAC-namn N'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzenecarboximidamide
LEDER COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(N)=NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxybenzamidoxime
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.21
Procent renhet 97%