Läs mer
3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11411287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411287 5 g 5g
11401287 1 g 1g
11421287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24240.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122775-35-3 | C8H11BO4 | 181.98 g/mol
3,4-dimetoxibensenboronsyra används i organiska lysdioder. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3,4-dimetoxibensenboronsyra används i organiska lysdioder. Det är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten (25 g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122775-35-3
Molekylformel C8H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 181.98
MDL-nummer MFCD01074574
InChI-nyckel RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl boranediol, 3,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dimethoxyphenyl, 3,4-dimethoxyphenylboronicacid, 3, 4-dimethoxyphenylboronic acid, pubchem1826, acmc-209amm, ksc174q5t
PubChem CID 2734702
IUPAC-namn (3,4-dimetoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1OC)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼240°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5334877
Löslighetsinformation Soluble in water (25g/L).
Formel vikt 181.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.